(1H-Pyrrol-2-yl)-acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952693-10G OR952693-1G OR952693-5G
APOSOR952693-10GEA 986 EUR
APOSOR952693-10G APOSOR952693-1G APOSOR952693-5G
(1H-Pyrrol-2-yl)-acetic acid 95%
(1H-Pyrrol-2-yl)-acetic acid
Formula: C₆H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01993666
Núm. CAS: 79673-53-3