3-Acetyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952699-5G
APOSOR952699-5GEA 106 EUR
APOSOR952699-5G
3-Acetyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
3-Acetyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₈H₆ClN₃O
MW: 195,606 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044766
Núm. CAS: 90734-71-7