(2-Formyl-4-nitrophenoxy)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9527-1G OR9527-5G OR9527-25G
APOSOR9527-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9527-1G APOSOR9527-5G APOSOR9527-25G
(2-Formyl-4-nitrophenoxy)acetic acid
(2-Formyl-4-nitrophenoxy)acetic acid
Formula: C₉H₇NO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024502
Núm. CAS: 6965-69-1