8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR952704-5G
APOSOR952704-5GEA 79.9 EUR
APOSOR952704-5G
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formula: C₁₅H₂₀N₂O
MW: 244,332 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15147047
Núm. CAS: 154495-69-9