1-Allyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952740-100MG OR952740-1G OR952740-250MG
APOSOR952740-100MGEA 190 EUR
APOSOR952740-100MG APOSOR952740-1G APOSOR952740-250MG
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Formula: C₁₀H₁₀N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06655204
Núm. CAS: 87216-53-3