(3-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952746-1G OR952746-5G
APOSOR952746-1GEA 50.9 EUR
APOSOR952746-1G APOSOR952746-5G
(3-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
(3-Cyanophenoxy)acetic acid
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00516888
Núm. CAS: 1879-58-9