3-(Chloromethyl)pyrazole hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Chloromethyl)pyrazole Hydrochloride
OR952758-1G OR952758-5G
APOSOR952758-1GEA 112 EUR
APOSOR952758-1G APOSOR952758-5G
3-(Chloromethyl)pyrazole hydrochloride 96%
3-(Chloromethyl)pyrazole hydrochloride
Formula: C₄H₅ClN₂·ClH
MW: 153,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234808
Núm. CAS: 69658-97-5