7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Hydroxy-7-methyl-1H-indazole
OR952761-1G OR952761-250MG
APOSOR952761-1GEA 102 EUR
APOSOR952761-1G APOSOR952761-250MG
7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
7-Methyl-1H-indazol-5-ol
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148.162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198892
Núm. CAS: 478841-61-1