3-O-Tolyloxy-propylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952780-1G OR952780-250MG
APOSOR952780-1GEA 0 EUR
APOSOR952780-1G APOSOR952780-250MG
3-O-Tolyloxy-propylamine 95%
3-O-Tolyloxy-propylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05053655
Núm. CAS: 50911-61-0