2-(O-Tolylamino)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952803-1G OR952803-250MG
APOSOR952803-1GEA 109 EUR
APOSOR952803-1G APOSOR952803-250MG
2-(O-Tolylamino)ethanol 95%
2-(O-Tolylamino)ethanol
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083105
Núm. CAS: 136-80-1