2-Phenylbutan-1-amine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952813-1G
OR952813-250MG
APOSOR952813-1GEA
790
EUR
APOSOR952813-1G
APOSOR952813-250MG
2-Phenylbutan-1-amine hydrochloride 95%
2-Phenylbutan-1-amine hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₅N·ClH MW: 185,694 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01708196 Núm. CAS: 20569-45-3 |