3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(3-(Methylsulphonyl)phenyl)methanol
OR952819-1G
OR952819-250MG
APOSOR952819-1GEA
295
EUR
APOSOR952819-1G
APOSOR952819-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 96%
3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₁₀O₃S MW: 186,228 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15527275 Núm. CAS: 220798-39-0 |