N-(4-Ethoxybenzyl)-N-methylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952831-1G OR952831-5G
APOSOR952831-1GEA 290 EUR
APOSOR952831-1G APOSOR952831-5G
N-(4-Ethoxybenzyl)-N-methylamine 98%
N-(4-Ethoxybenzyl)-N-methylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04622318
Núm. CAS: 41690-86-2