4-(Methoxymethyl)aniline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952839-10G OR952839-1G OR952839-5G
APOSOR952839-10GEA 201 EUR
APOSOR952839-10G APOSOR952839-1G APOSOR952839-5G
4-(Methoxymethyl)aniline 96%
4-(Methoxymethyl)aniline
Formula: C₈H₁₁NO
Número MDL: MFCD06804487
Núm. CAS: 80936-82-9