(4-tert-Butoxy-phenyl)-methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952840-1G OR952840-250MG OR952840-5G
APOSOR952840-1GEA 284 EUR
APOSOR952840-1G APOSOR952840-250MG APOSOR952840-5G
(4-tert-Butoxy-phenyl)-methanol 95%
(4-tert-Butoxy-phenyl)-methanol
Formula: C₁₁H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082599
Núm. CAS: 51503-08-3