Azepan-3-yl-methyl-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952842-1G OR952842-250MG
APOSOR952842-1GEA 632 EUR
APOSOR952842-1G APOSOR952842-250MG
Azepan-3-yl-methyl-amine 95%
Azepan-3-yl-methyl-amine
Formula: C₇H₁₆N₂
MW: 128,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683066
Núm. CAS: 124695-93-8