N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-(4-Ethylphenyl)-N-methylmethanamine
OR952845-1G
OR952845-5G
APOSOR952845-1GEA
74.1
EUR
APOSOR952845-1G
APOSOR952845-5G
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine 95%
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine
Formula:
C₁₀H₁₅N MW: 149.233 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115409 Núm. CAS: 568577-84-4 |