Benzhydrylidene methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(Diphenylmethylene)methanamine
OR952854-1G OR952854-5G
APOSOR952854-1GEA 154 EUR
APOSOR952854-1G APOSOR952854-5G
Benzhydrylidene methylamine 95%
Benzhydrylidene methylamine
Formula: C₁₄H₁₃N
MW: 195,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179401
Núm. CAS: 13280-16-5