Methyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952867-1G
OR952867-250MG
APOSOR952867-1GEA
142
EUR
APOSOR952867-1G
APOSOR952867-250MG
Methyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 95%
Methyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate
Formula:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.151 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13174778 Núm. CAS: 106584-51-4 |