2-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-cyanonicotinate
OR952870-1G
APOSOR952870-1GEA 62.5 EUR
APOSOR952870-1G
2-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128863
Núm. CAS: 75358-89-3