Isoquinoline-4-carbothioic acid amide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952895-1G OR952895-250MG
APOSOR952895-1GEA 243 EUR
APOSOR952895-1G APOSOR952895-250MG
Isoquinoline-4-carbothioic acid amide 95%
Isoquinoline-4-carbothioic acid amide
Formula: C₁₀H₈N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738908
Núm. CAS: 435271-32-2