4-Acetamido-3-ethoxynitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(2-Ethoxy-4-nitrophenyl)acetamide
OR9529-1G
OR9529-5G
OR9529-25G
APOSOR9529-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9529-1G
APOSOR9529-5G
APOSOR9529-25G
4-Acetamido-3-ethoxynitrobenzene
4-Acetamido-3-ethoxynitrobenzene
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O₄ MW: 224,213 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00994990 Núm. CAS: 116496-76-5 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)