Chroman-4-one oxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952980-1G OR952980-250MG
APOSOR952980-1GEA 754 EUR
APOSOR952980-1G APOSOR952980-250MG
Chroman-4-one oxime 95%
Chroman-4-one oxime
Formula: C₉H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463254
Núm. CAS: 24541-01-3