tert-Butyl 4-[2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]piperidine-1-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952997-1G OR952997-250MG
APOSOR952997-1GEA 300 EUR
APOSOR952997-1G APOSOR952997-250MG
tert-Butyl 4-[2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]piperidine-1-carboxylate 96%
tert-Butyl 4-[2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₂₆N₂O₄
MW: 286,367 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07370046
Núm. CAS: 416852-69-2