5-Aminopyrimidine-4,6-diol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR953017-1G OR953017-25G OR953017-5G
APOSOR953017-1GEA 53.8 EUR
APOSOR953017-1G APOSOR953017-25G APOSOR953017-5G
5-Aminopyrimidine-4,6-diol 97%
5-Aminopyrimidine-4,6-diol
Formula: C₄H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00239457
Núm. CAS: 69340-97-2