cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953018-100MG OR953018-1G OR953018-250MG
APOSOR953018-100MGEA 0 EUR
APOSOR953018-100MG APOSOR953018-1G APOSOR953018-250MG
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride 95%
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09991703
Núm. CAS: 33483-66-8