cis-Ethyl 2-hydroxy-cyclohexanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: cis-Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate
OR953021-1G OR953021-250MG
APOSOR953021-1GEA 273 EUR
APOSOR953021-1G APOSOR953021-250MG
cis-Ethyl 2-hydroxy-cyclohexanecarboxylate 95%
cis-Ethyl 2-hydroxy-cyclohexanecarboxylate
Formula: C₉H₁₆O₃
MW: 172,222 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144282
Núm. CAS: 6149-52-6