2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953029-1G OR953029-250MG
APOSOR953029-1GEA 604 EUR
APOSOR953029-1G APOSOR953029-250MG
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid
Formula: C₉H₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690064
Núm. CAS: 63746-25-8