N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953035-1G OR953035-5G
APOSOR953035-1GEA 183 EUR
APOSOR953035-1G APOSOR953035-5G
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine
Formula: C₁₀H₁₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11204739
Núm. CAS: 165741-71-9