2-(Cyclopentyloxy)ethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953041-1G
APOSOR953041-1GEA 203 EUR
APOSOR953041-1G
2-(Cyclopentyloxy)ethylamine 95%
2-(Cyclopentyloxy)ethylamine
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09730285
Núm. CAS: 933732-12-8