Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(2-Pyrimidyl)acetate
OR953099-1G
APOSOR953099-1GEA 65.4 EUR
APOSOR953099-1G
Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate 98%
Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198887
Núm. CAS: 60561-50-4