3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR953111-1G OR953111-5G
APOSOR953111-1GEA 169 EUR
APOSOR953111-1G APOSOR953111-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09030500
Núm. CAS: 628325-62-2