2-[2-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953116-1G OR953116-250MG
APOSOR953116-1GEA 632 EUR
APOSOR953116-1G APOSOR953116-250MG
2-[2-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
2-[2-(Methylthio)phenoxy]ethylamine
Formula: C₉H₁₃NOS
MW: 183.271 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17171366
Núm. CAS: 72955-86-3