Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953120-1G OR953120-250MG
APOSOR953120-1GEA 435 EUR
APOSOR953120-1G APOSOR953120-250MG
Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate 95%
Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11035886
Núm. CAS: 3682-43-7