3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953129-10G OR953129-1G OR953129-5G
APOSOR953129-10GEA 1010 EUR
APOSOR953129-10G APOSOR953129-1G APOSOR953129-5G
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde 98%
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₅ClOS
MW: 196,653 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00489051
Núm. CAS: 14006-54-3