(S)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(S)-Rasagiline
OR953162-1G
OR953162-250MG
APOSOR953162-1GEA
1720
EUR
APOSOR953162-1G
APOSOR953162-250MG
(S)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
(S)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formula:
C₁₂H₁₃N MW: 171,238 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09029306 Núm. CAS: 185517-74-2 |