Ethyl (s)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-Ethyl piperidine-2-carboxylate hydrochloride
OR953176-1G OR953176-5G
APOSOR953176-1GEA 74.1 EUR
APOSOR953176-1G APOSOR953176-5G
Ethyl (s)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl (s)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO₂·ClH
MW: 193,671 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264372
Núm. CAS: 123495-48-7