2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-1-(pyridin-2-yl)propan-1-amine
OR953177-1G OR953177-250MG OR953177-5G
APOSOR953177-1GEA 66.7 EUR
APOSOR953177-1G APOSOR953177-250MG APOSOR953177-5G
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine 95%
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine
Formula: C₉H₁₄N₂
MW: 150,221 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09802325
Núm. CAS: 58088-72-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III