(S)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953185-1G OR953185-250MG OR953185-500MG
APOSOR953185-1GEA 719 EUR
APOSOR953185-1G APOSOR953185-250MG APOSOR953185-500MG
(S)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
(S)-b-Amino-cyclohexanepropanol
Formula: C₉H₁₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191731
Núm. CAS: 131288-67-0