1-(3-Nitrophenyl)ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953195-5G
APOSOR953195-5GEA 71.2 EUR
APOSOR953195-5G
1-(3-Nitrophenyl)ethanol 97%
1-(3-Nitrophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053608
Núm. CAS: 5400-78-2