2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9532-1G OR9532-500MG
APOSOR9532-1GEA 219 EUR
APOSOR9532-1G APOSOR9532-500MG
2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
Formula: C₁₁H₁₀N₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00124285
Núm. CAS: 56035-29-1