Ethyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953211-1G OR953211-250MG
APOSOR953211-1GEA 528 EUR
APOSOR953211-1G APOSOR953211-250MG
Ethyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501340
Núm. CAS: 30932-85-5