1-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953218-1G OR953218-250MG
APOSOR953218-1GEA 208 EUR
APOSOR953218-1G APOSOR953218-250MG
1-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine 95%
1-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06637477
Núm. CAS: 60289-68-1