Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR953223-1G OR953223-250MG
APOSOR953223-1GEA 835 EUR
APOSOR953223-1G APOSOR953223-250MG
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07285352
Núm. CAS: 1049782-92-4