Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953240-1G OR953240-5G
APOSOR953240-1GEA 190 EUR
APOSOR953240-1G APOSOR953240-5G
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698624
Núm. CAS: 1060815-23-7