Ethyl 2,5-dioxopyrrole-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953252-1G OR953252-5G
APOSOR953252-1GEA 0 EUR
APOSOR953252-1G APOSOR953252-5G
Ethyl 2,5-dioxopyrrole-1-carboxylate 95%
Ethyl 2,5-dioxopyrrole-1-carboxylate
Formula: C₇H₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619570
Núm. CAS: 55750-49-7