Methyl benzofuran-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953290-1G OR953290-250MG
APOSOR953290-1GEA 0 EUR
APOSOR953290-1G APOSOR953290-250MG
Methyl benzofuran-5-carboxylate 95%
Methyl benzofuran-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204199
Núm. CAS: 108763-47-9