2-(4-Pyridyl)propan-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953315-100MG OR953315-1G OR953315-250MG
APOSOR953315-100MGEA 183 EUR
APOSOR953315-100MG APOSOR953315-1G APOSOR953315-250MG
2-(4-Pyridyl)propan-2-amine 95%
2-(4-Pyridyl)propan-2-amine
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08729286
Núm. CAS: 566155-76-8