Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953328-1G OR953328-5G
APOSOR953328-1GEA 58 EUR
APOSOR953328-1G APOSOR953328-5G
Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate 95%
Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate
Formula: C₉H₁₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410652
Núm. CAS: 887411-85-0