4-(Methylamino)cyclohexanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953332-1G OR953332-5G
APOSOR953332-1GEA 219 EUR
APOSOR953332-1G APOSOR953332-5G
4-(Methylamino)cyclohexanol 97%
4-(Methylamino)cyclohexanol
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909445
Núm. CAS: 2987-05-5